Få mere at vide
MedChemExpress Ac-DEVD-AMC
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 169332-61-0 |
| Opløselighed | H2O : 0.67 mg/mL (0.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 675.64 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.45% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |