Få mere at vide
MedChemExpress Ac-DEVD-AFC
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 201608-14-2 |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 50 mg/mL (68.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 729.61 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.15% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |