Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Ac-dC Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17937142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17937142 10 g
1 options
Artikelnummer. 17937142 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27202714
Ac-dC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxycytidin (dC) med Acetyl (Ac) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
Ac-dC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxycytidin (dC) med Acetyl (Ac) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. Ved at bruge Ac-dC-, Bz-dA- og DMF-dG-monomerer kan hurtig spaltning og afbeskyttelse udføres med en 1:1-blanding af vandig ammoniumhydroxid og vandig methylamin (eller AMA) på 10 min. Dette produkt leveres i en 250 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish hals-stil, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-deoxycytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidit
Molekylformel: C 41 H 50 N 5 O 8 P
Base: dC
Basisbeskyttelse: Ac
Formelvægt: 771,8 g/mol
CAS nummer: 154110-40-4
HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01%; Ingen enkelt urenhed> 0,5 %
31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm:≤ 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype Ac-dC CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxycytidin (dC)
Reagensfunktioner Hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 10 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver