Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ac-dC Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17937162 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17937162 1 g
1 options
Artikelnummer. 17937162 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29172710
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ac-dC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxycytidin (dC) med Acetyl (Ac) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
Ac-dC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxycytidin (dC) med Acetyl (Ac) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. Ved at bruge Ac-dC-, Bz-dA- og DMF-dG-monomerer kan hurtig spaltning og afbeskyttelse udføres med en 1:1-blanding af vandig ammoniumhydroxid og vandig methylamin (eller AMA) på 10 min. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 20-400 Finish-halsstil, som er kompatibel med de fleste Expedite Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-deoxycytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidit
Molekylformel: C 41 H 50 N 5 O 8 P
Base: dC
Basisbeskyttelse: Ac
Formelvægt: 771,8 g/mol
CAS nummer: 154110-40-4
HPLC renhed:≥ 98 %
31P NMR renhed:≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Produkttype Ac-dC CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxycytidin (dC)
Reagensfunktioner Hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype DNA
Form Pulver