missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AC-ALA-PNA, TRC

Artikelnummer. 30240995
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30240995 2.5 g 2.5g
30240584 500 mg -
30240838 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1924382.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35978-75-7
Molekylær formel C11H13N3O4
Molekylvægt (g/mol) 251.24
Synonym Acetylalanine 4-Nitroanilide
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-N-(4-nitrophenyl)propanamide
SMIL C[C@H](NC(=O)C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AC-ALA-PNA
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O4/c1-7(12-8(2)15)11(16)13-9-3-5-10(6-4-9)14(17)18/h3-7H,1-2H3,(H,12,15)(H,13,16)/t7-/m0/s1
Mængde 2.5 g
Formel vægt 251.0906
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.