Få mere at vide
AC-ALA-PNA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AC-ALA-PNA |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O4/c1-7(12-8(2)15)11(16)13-9-3-5-10(6-4-9)14(17)18/h3-7H,1-2H3,(H,12,15)(H,13,16)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 251.0906 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |