Få mere at vide
Brady™ AC Adapter
Beskrivelse
- 800747: AC Adapter Europe (til ABC- eller KEY-printere).
- 710612: Tilbehør til BMP ™41/51/53/61/71 etiketprintere.
- 710613: Tilbehør til ™BMP 51/53 etiketmaskiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | AC Adapter |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | BMP41 etiketprinter, BMP51 etiketprinter, BMP53 etiketprinter, BMP61 mærkningssystem, BMP71 Etiketprinter, BradyPrinter M611, BMP41 etiketprinter |
| Oversigt | AC Adapter, Europa 220 V |
| Mængde | 1 stk. |
| Spænding | 220 V |
| Alternativt varenummer | M41/50/61/71/611-AC-BC-EU |