Få mere at vide
Brady™ AC Adapter UK 240V
Artikelnummer. 12892639 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Spænding:
240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12892639 240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12892639 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 110417
På lager
Til brug med laboratorieprintere.
  • Konfigureret til UK 240V
Tekniske data
Produkttype AC Adapter
Til brug med (udstyr) Lab printere
Oversigt Konfigureret til UK 240V
Spænding 240 V
Alternativt varenummer BMP21-AC UK