Få mere at vide
Brand™ AC Adapter
Shop alle Brand produkter
Stiktype:
Kontinentaleuropa
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med accu-jet™ Pro Pipette Controller.
- 100 til 240V
- 50 til 60 Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Type | AC Adapter |
| Til brug med (udstyr) | accu-jet™ Pro Pipette Controller |
| Stiktype | Kontinentaleuropa |
| Mængde | 1 hver |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |