Få mere at vide
AC 42, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AC 42 |
| CAS | 447407-36-5 |
| Molekylær formel | C20 H31 N O . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO.ClH/c1-3-4-9-18-12-15-21(16-13-18)14-7-11-20(22)19-10-6-5-8-17(19)2;/h5-6,8,10,18H,3-4,7,9,11-16H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCCC1CCN(CCCC(=O)c2ccccc2C)CC1 |
| IUPAC navn | 4-(4-butylpiperidin-1-yl)-1-(2-methylphenyl)butan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.93 |
| Formel vægt | 337.2172 |