Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AC 261066
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025952
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18025952 50 mg
18024042 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18025952 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4046/50
RARβ2 agonist
Potent RARβ2 agonist (pEC50 = 8.1). Selective over RARβ1, RARα and RARγ (pEC50 values are 6.4, 6.2 and 6.3 respectively). More potent and orally available than AC 55649 (Cat. No. 2436).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870773-76-5
Molekylær formel C17H20FNO4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AC 261066
Mængde 50 mg
Formel vægt 353.41
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 353.408