Få mere at vide
Cytiva AC 16 Flowadapter
Artikelnummer. 10201160 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10201160 Pakke m. 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10201160 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 19510901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Opgrader C-søjler med fast volumen ved at tilføje flowadaptere (som holder sengehøjden konstant og beskytter mod uopløselige partikler) og en termostatisk kappe. Cytiva AC 16 flowadaptere fås i forskellige størrelser til forskellige søjlediametre.
  • Tre justerbare flowadaptere er tilgængelige til C-søjleserien (AC 10, AC 16, og AC 26),
  • Muliggør optimale sengehøjder til hver applikation, ligesom termostatiske jakker til præcis temperaturkontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale Fluor gummi, Fluro Carbon Rubber (FPM), Polyamid, Polyethylen, Polypropylen, Rustfrit stål
Type AC 16 Flowadapter
Mængde Pakke m. 1 stk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.