Få mere at vide
Karl Hecht™ AC-15 blodlegemetæller
Artikelnummer. 10368861
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
10368861 Hver
1 options
Artikelnummer. 10368861 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40345015
Forventet forsendelse: 08-12-2026
En elektronisk tæller og lagerenhed til mikroskopisk analyse af differentialt blodtal.
  • Til manuel differentialtælling
  • Mikroskopiske billeder kan overvåges kontinuerligt, mens de resulterende tal optages ''blindt''
  • 10 kontroltaster, 15 hukommelsestaster med LED-display
  • Fire definerede programmer og et gratis tælleprogram: LEUKO, MYELO, RETI, RBC, FREE
  • Resultater i absolutte værdier og procent
  • Med kabel, sikkerhedsstik og betjeningsvejledning
Tekniske data
Produkttype Blodcelletæller
Oversigt 230 V, 50 Hz
Hukommelse 15 hukommelsestaster
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Mikroskopisk analyse af differentieret blodtal
Inkluderer Kabel, sikkerhedsstik, instruktioner