Få mere at vide
ABX-1431, MedChemExpress
Beskrivelse
ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ABX-1431 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1446817-84-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22F9N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (246.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2N3CCCC3)CC1)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Vis mere |