Få mere at vide
Invitrogen™ ABTS ELISA Buffersæt, PeproTech®
Artikelnummer. 17812035
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17812035 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17812035 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 900K00
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dette sæt indeholder de nøglekomponenter, der kræves til analysen af 10 Sandwich ELISA plader. Den er specifikt formuleret til at blive brugt sammen med PeproTechs standard ELISA Udviklingssæt.
  • Indeholder de nøglekomponenter, der kræves til analysen af ti sandwich ELISA plader
  • Specifikt formuleret til at blive brugt sammen med PeproTech-standarden ELISA udviklingssæt
Inkluderede løsninger og materialer:
  • PBS
  • Vaskebuffer
  • Blokerende buffer
  • Fortynder
  • ABTS flydende substrat
  • ELISA mikroplader
  • Forseglingsfilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA Buffer
Mængde 1 sæt
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Til brug med (applikation) ELISA
Produktlinje PeproTech
Substrattype ABTS, HRP