Få mere at vide
MedChemExpress ABTS diammonium salt
Artikelnummer. 16421569
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16421569 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16421569 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15902
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress ABTS diammonium salt is a substrate for horseradish peroxidase (HRP) conjugate.
Tekniske data
CAS 30931-67-0
Opløselighed H2O : ≥ 50 mg/mL (91.13 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (37.96 mM∣Need ultrasonic)
Synonym AzBTS-(NH4)2
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 548.68 g/mol
Produkttype Dye Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 98.44%