missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ABT 639
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18769526
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18769526 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18769526 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6770/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CaV3.2 and CaV3.1 channel blocker (IC50 = 2.3 μM)

ABT 639 is a CaV3.2 channel blocker (IC50 = 2.3 μM). Also blocks low voltage-activated (CaV3.1) currents in native rat DRG neurons (IC50 = 7.6 μM). Exhibits little or no activity at other ion channels and receptors. Displays antinociceptive effects in a mechanical hyperalgesia model in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoro-N-(2-fluorophenyl)-5-[[(8aR)-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]carbonyl]benzenesulfonamide
CAS 1235560-28-7
Mængde 10 mg
Molekylær formel C20H20ClF2N3O3S
Formel vægt 455.91
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.