missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ABT 594 Hydrochloride

Beskrivelse
ABT 594 hydrochloride is a selective α4β2 nAChR agonist (EC50 = 140 nM for human α4β2 nAChRs, in vitro). Exhibits >900-fold selectivity for α4β2 nAChRs over other neurotransmitter receptors. Displays analgesic properties in various animal models of pain. Potentiates gabapentin mediated analgesia. Also demonstrates cognitive enhancement effects in rodent model of attention deficit.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-5-(Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride |
| CAS | 203564-54-9 |
| Synonym | Tebanicline |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C9H11ClN2O.HCL |
| Formel vægt | 235.11 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?