missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ABT-239, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495008
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495008 10 mg
16491247 50 mg
16477737 5 mg
16423286 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12195

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ABT-239 is a novel, highly efficacious, non-imidazole class of H3R antagonist and a transient receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1) antagonist.

ABT-239 is a novel, highly efficacious, non-imidazole class of H3R antagonist and a transient receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1) antagonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ABT-239
Fysisk form Solid
CAS 460746-46-7
Farve Earth Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22N2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (302.65 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C[C@H]1N(CCC2=CC3=C(C=CC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=C3)O2)CCC1
Molekylvægt (g/mol) 330.42
Formel vægt 330.42
Procent renhed 98.49%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.