Få mere at vide
ABT 199 (Venetoclax), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Venetoclax |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 867.3181 |
| MDL nummer | MFCD23160052 |
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Molekylvægt (g/mol) | 868.44, 868.45 |
| InChI nøgle | LQBVNQSMGBZMKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1(C)CCC(CN2CCN(CC2)C2=CC(OC3=CN=C4NC=CC4=C3)=C(C=C2)C(=O)NS(=O)(=O)C2=CC(=C(NCC3CCOCC3)C=C2)[N+]([O-])=O)=C(C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-(3-nitro-4-{[(oxan-4-yl)methyl]amino}benzenesulfonyl)-2-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy}benzamide |