Få mere at vide
ABT-046, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498947 5 mg -
16456666 100 mg -
16442477 50 mg 50mg
16406368 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15197
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ABT-046
CAS 1031336-60-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22N4O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 66.67 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C=NC4=CC=NN41
Molekylvægt (g/mol) 350.41
Formel vægt 350.41
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation