Få mere at vide
HALYARD™ Absorberende tray-liner
Artikelnummer. 30274713 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
51 x 64 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30274713 51 x 64 cm
1 options
Artikelnummer. 30274713 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. 48139
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Absorberende tray liner puder genstande under sterilisering eller kan bruges som et almindeligt håndklæde.
  • HALYARD™ Absorberende tray liners er designet til at blive brugt både inde i bakker ved siden af sarte instrumenter og under bakker for at absorbere kondens og hjælpe med at beskytte sterilisationsfolien mod skarpe bakkehjørner og kanter.
  • Dimensioner: 51 x 64 cm
  • Lavlinting, lavet af cellulose og polyester, 60 g/m2
  • Naturlig gummilatex fri og DEHP-fri
  • Ikke-steril; kompatibel med prævakuum dampsterilisering og ethylenoxid-sterilisering
  • CE markeret i henhold til Medical Device Regulation (EU) 2017/745, klasse I
  • Kasse med 8 poser x 50 stykker
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Medicinsk Udstyrsforordning (EU) 2017/745, klasse I
Farve Hvid
Materiale Cellulose/polyester
Sterilitet Ikke-steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (metrisk) 132 °C
Dimensioner (L x B) 51 x 64 cm
Produkttype Tray Liner