Få mere at vide
R&D Systems™ Absolute Rainbow Cell Count Particle Set
Artikelnummer. 18081936 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
3 ml
Artikelnummer. Mængde
18081936 3 ml
1 options
Artikelnummer. 18081936 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP300495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3054.05 DKK
    2491.65 DKK / 3ml
    Spare 562.40 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. The Absolute Rainbow Cell Count Particles are designed as reference particles with a known number of particles per mL for counting the absolute cell number in flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Format 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA
Konserveringsmiddel 0.2% Sodium Azide
Mængde 3 ml
Til brug med (applikation) Flow Cytometry
Produktlinje Novus