Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute™ qPCR-blandinger
Beskrivelse
Indeholder
- Absolut qPCR-blanding (nr ROX ) indeholder 2X Master Mix og ingen passiv referencefarve
- Absolut qPCR ROX (500nm) Mix indeholder 2X Master Mix suppleret med høj ROX koncentration
- Absolut qPCR Lav ROX Mix indeholder 2X Master Mix suppleret med lav ROX koncentration
- Absolute qPCR Capillary Mix indeholder 2X Master Mix optimeret til kapillærinstrumenter
ABsolute qPCR-blandinger er optimeret til brug med hybridiseringsprober og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at udføre kvantitativ PCR, med undtagelse af template og primere/prober. 2X mastermixet indeholder en proprietær reaktionsbuffer, der giver høj følsomhed, specificitet og reproducerbarhed. ABsolute qPCR-blandinger er tilgængelige med mulighed for inkluderet høj ROX referencefarvekoncentration, lav ROX koncentration, og med nr ROX reference farvestof. Der er også en master mix version optimeret til kapillærinstrumenter.
Thermo Scientific ABsolute qPCR-blandinger er optimeret til brug med hybridiseringsprober og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at udføre kvantitativ PCR, med undtagelse af template og primere/prober. 2X mastermixet indeholder en proprietær reaktionsbuffer, der giver høj følsomhed, specificitet og reproducerbarhed. ABsolute qPCR-blandinger er tilgængelige med mulighed for inkluderet høj ROX referencefarvekoncentration, lav ROX koncentration, og med nr ROX reference farvestof. Der er også en master mix version optimeret til kapillærinstrumenter.
Højdepunkter
•Høj følsomhed& specificitet - Masterblandingerne indeholder vores patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA-polymerase
•-reproducerbarhed - Alle blandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre batch-til-batch-konsistens
•Optimeret buffer - For maksimal ydeevne i multiplekse reaktioner
Ansøgninger
• Genekspressionsanalyse
• siRNA validering
• Genotyping
Inkluderer
• Absolut qPCR-blanding (nr ROX ) indeholder 2X Master Mix og ingen passiv referencefarve
• Absolut qPCR ROX (500 nm) Mix indeholder 2X Master Mix suppleret med høj ROX koncentration
• Absolut qPCR Lav ROX Mix indeholder 2X Master Mix suppleret med lav ROX koncentration
• Absolute qPCR Capillary Mix indeholder 2X Master Mix optimeret til kapillærinstrumenter
Farligt: Nej
> Opbevaringstilstand:-°20
>C Opbevaringsnoter:Bemærk at ROX farvestof er lysfølsomt; eksponering bør minimeres.
Genekspressionsanalyse, siRNA-validering og genotypebestemmelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 x 5 ml hætteglas; 400 x 25 μL rxns |
Køb af dette produkt inkluderer en immunitet mod sag i henhold til patenter specificeret i produktindlægget til kun at bruge det købte beløb til købers egen interne forskning. Ingen andre patentrettigheder overføres udtrykkeligt, implicit eller ved estoppel. Yderligere oplysninger om køb af licenser kan fås ved henvendelse til Licensdirektøren, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Californien 94404, USA .