Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Grøn, ROX
Artikelnummer. p-8015689 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal reaktioner:
1.600 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
400 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10137693
Brand: Thermo Scientific™ AB1162B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til SYBR Grøn kemi og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at udføre kvantitativ PCR, med undtagelse af template og primere.
2X qPCR SYBR Green Mix indeholder optimale niveauer af aktiv SYBR Grøn jeg farver og Thermo-Start DNA-polymerase leveret i en proprietær reaktionsbuffer, der muliggør påvisning af mål med lavt kopiantal.
ABsolute qPCR SYBR Grønne blandinger fås med mulighed for inkluderet høj ROX referencefarvekoncentration, lav ROX koncentration, Fluorescein eller ingen referencefarve. En mastermix optimeret til kapillærinstrumenter er også tilgængelig.
  • Høj følsomhed& Specificitet - Masterblandingerne indeholder det patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
  • Optimeret buffer indeholdende SYBR Grøn
  • Reproducerbarhed - Alle masterblandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
  • Bredt dynamisk område
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 16 x 1,25 ml ABsolute QPCR SYBR Grøn ROX Bland (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
Tilstrækkelig til 1600 x 25μ L reaktioner.
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode SYBR
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje ABsolute
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 1.600 reaktioner
Tilstrækkelig til 1600 reaktioner af 25μ L hver
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, siRNA validering
Kompatibilitet qPCR Cyclers
Antal reaktioner 1.600 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 16 x 1.25 mL