Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Grøn, ROX
Beskrivelse
2X qPCR SYBR Green Mix indeholder optimale niveauer af aktiv SYBR Grøn jeg farver og Thermo-Start DNA-polymerase leveret i en proprietær reaktionsbuffer, der muliggør påvisning af mål med lavt kopiantal.
ABsolute qPCR SYBR Grønne blandinger fås med mulighed for inkluderet høj ROX referencefarvekoncentration, lav ROX koncentration, Fluorescein eller ingen referencefarve. En mastermix optimeret til kapillærinstrumenter er også tilgængelig.
- Høj følsomhed& Specificitet - Masterblandingerne indeholder det patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
- Optimeret buffer indeholdende SYBR Grøn
- Reproducerbarhed - Alle masterblandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
- Bredt dynamisk område
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 x 5 ml ABsolute QPCR SYBR Grøn ROX Bland (2X) • 100μ L MgCl2 (1M) Tilstrækkelig til 400 x 25μ L reaktioner. Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | SYBR |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | ABsolute |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Vis mere |