Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR-mix, SYBR Grøn, nej ROX
Artikelnummer. 11827692
Skift visning
Antal reaktioner:
1.600 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1600 reaktioner
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11827692 1.600 reaktioner 1600 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 11827692 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1158B
 Begrænset vare
På lager
Optimeret til SYBR Grøn kemi og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at udføre kvantitativ PCR, med undtagelse af template og primere.
2X qPCR SYBR Green Mix indeholder optimale niveauer af aktiv SYBR Grøn jeg farver og Thermo-Start DNA-polymerase leveret i en proprietær reaktionsbuffer, der muliggør påvisning af mål med lavt kopiantal.
ABsolute qPCR SYBR Grønne blandinger fås med mulighed for inkluderet høj ROX referencefarvekoncentration, lav ROX koncentration, Fluorescein eller ingen referencefarve. En mastermix optimeret til kapillærinstrumenter er også tilgængelig.
  • Thermo Scientific ABsolute qPCR SYBR Grønne blandinger er optimeret til SYBR Grøn kemi og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at udføre kvantitativ PCR, med undtagelse af template og primere
  • 2X qPCR SYBR Green Mix indeholder optimale niveauer af aktiv SYBR Grøn jeg farver og Thermo-Start DNA-polymerase leveret i en proprietær reaktionsbuffer, der muliggør påvisning af mål med lavt kopiantal
  • ABsolute qPCR SYBR Grønne blandinger fås med mulighed for inkluderet høj ROX referencefarvekoncentration, lav ROX koncentration, fluorescein eller intet referencefarvestof
  • En mastermix optimeret til kapillærinstrumenter er også tilgængelig
Højdepunkter
  • Høj følsomhed& Specificitet– Masterblandingerne indeholder vores patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
  • Optimeret buffer indeholdende SYBR Grøn I
  • Reproducerbarhed – Alle masterblandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
  • Opbevares ved -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 16 x 1,25 ml ABsolute QPCR SYBR Grøn blanding (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
Tilstrækkelig til 400 x 25μ L reaktioner.
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode SYBR
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje ABsolute
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 1.600 reaktioner
Tilstrækkelig til 1600 reaktioner af 25μ L hver
Til brug med (applikation) Genekspression
Kompatibilitet qPCR Cyclers
Antal reaktioner 1.600 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 16 x 1.25 mL