Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR-mix, SYBR Grøn, lav ROX
Beskrivelse
2X qPCR SYBR Green Mix indeholder optimale niveauer af aktiv SYBR Grøn jeg farver og Thermo-Start DNA-polymerase leveret i en proprietær reaktionsbuffer, der muliggør påvisning af mål med lavt kopiantal.
ABsolute qPCR SYBR Grønne blandinger fås med mulighed for inkluderet høj ROX referencefarvekoncentration, lav ROX koncentration, Fluorescein eller ingen referencefarve. En mastermix optimeret til kapillærinstrumenter er også tilgængelig.
- Høj følsomhed& Specificitet - Masterblandingerne indeholder det patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
- Optimeret buffer indeholdende SYBR Grøn
- Reproducerbarhed - Alle masterblandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
- Bredt dynamisk område
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 x 5 ml ABsolute QPCR SYBR Grøn lav ROX Bland (2X) • 100μ L MgCl2 (1M) Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | SYBR |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 system, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P |
| Produktlinje | ABsolute |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Mængde | 400 reaktioner |
| Vis mere |