Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Product Code. 11857682
Change view
Click to view available options
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Unit Size:
1600 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal reaktioner Unit Size
11857682 400 reaktioner 400 reaktioner
11847682 1600 reaktioner 1600 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11857682 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB1139A
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Optimeret til brug med hybridiseringsprober og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at udføre kvantitativ PCR, med undtagelse af template og primere/prober.
Nyd følsomhed og reproducerbarhed i real-time PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ Probe-baseret detektion qPCR-masterblandinger.
  • Høj følsomhed& specificitet - Masterblandingerne indeholder vores patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
  • Reproducerbarhed - Alle blandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
  • Optimeret buffer - For maksimal ydeevne i multipleks reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 x 5 ml ABsolute QPCR ROX Bland (2X)
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje ABsolute
Produkttype qPCR-blanding
Mængde 400 reaktioner
Tilstrækkelig til 400 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 400 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 5 mL