Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, nr ROX
Descripción
Nyd følsomhed og reproducerbarhed i real-time PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ Probe-baseret detektion qPCR-masterblandinger.
- Thermo Scientific ABsolute qPCR-blandinger er optimeret til brug med hybridiseringsprober
- De indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at udføre kvantitativ PCR, med undtagelse af template og primere/prober
- 2X mastermixet indeholder en proprietær reaktionsbuffer, der giver høj følsomhed, specificitet og reproducerbarhed
- ABsolute qPCR-blandinger er tilgængelige med mulighed for inkluderet høj ROX referencefarvekoncentration, lav ROX koncentration, og med nr ROX reference farvestof
- Der er også en master mix version optimeret til kapillærinstrumenter.
Højdepunkter
- Høj følsomhed& specificitet - Masterblandingerne indeholder vores patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
- Reproducerbarhed - Alle blandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
- Optimeret buffer - For maksimal ydeevne i multipleks reaktioner
- Anvendelser - Genekspressionsanalyse, siRNA-validering og genotypebestemmelse
Alternativt produkt
- Prøve TaqMan Fast Advanced Master Mix (4444963), vores højest ydende, probe-baserede master mix
- TaqMan Fast Advanced Master Mix byder på det bedste fra ABsolute QPCR Mix, med tilføjede yderligere muligheder for genekspressionsanalyse
Especificaciones
Especificaciones
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 16 x 1,25 ml ABsolute QPCR-mix (2X) Opbevares ved -20 °C |
| Oversigt | ABsolute QPCR Mix, QPCR mix; 1,25 ml hætteglas; 800 rxns |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon |
| Produktlinje | ABsolute |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?