Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, lav ROX
Artikelnummer. 11852083
Skift visning
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1600 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
11852083 1600 reaktioner 1600 reaktioner
10551574 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11852083 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB1318B
Optimeret til brug med hybridiseringsprober og indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at udføre kvantitativ PCR, med undtagelse af template og primere/prober.
Nyd følsomhed og reproducerbarhed i real-time PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ Probe-baseret detektion qPCR-masterblandinger.
  • Høj følsomhed& specificitet - Masterblandingerne indeholder vores patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
  • Reproducerbarhed - Alle blandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
  • Optimeret buffer - For maksimal ydeevne i multipleks reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 16 x 1,25 ml ABsolute QPCR lav ROX Bland (2X)
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 system, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P
Produktlinje ABsolute
Produkttype qPCR-blanding
Mængde 1.600 reaktioner
Tilstrækkelig til 1600 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 1600 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 20 mL