Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, lav ROX
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek
1600 reaktioner
400 reaktioner
Beskrivelse
Nyd følsomhed og reproducerbarhed i real-time PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ Probe-baseret detektion qPCR-masterblandinger.
- Høj følsomhed& specificitet - Masterblandingerne indeholder vores patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
- Reproducerbarhed - Alle blandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
- Optimeret buffer - For maksimal ydeevne i multipleks reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 x 5 ml ABsolute QPCR ROX Lav blanding (2X) Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 system, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P |
| Produktlinje | ABsolute |
| Produkttype | qPCR-blanding |
| Vis mere |