Få mere at vide
ABsolute ABsolute™ qPCR Master Mix, SYBR Grøn-baseret detektion
Beskrivelse
Nyd følsomhed og reproducerbarhed i real-time PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ SYBR Grøn-baseret detektion qPCR-masterblandinger.
Highlights
- High Sensitivity & Specificity -The master mixes contain our patented hot start enzyme Thermo-Start DNA Polymerase
- Optimised buffer containing SYBR Green I
- Reproducibility -All master mixes undergo extensive QC to ensure batch to batch consistency
- Broad dynamic range
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, SYBR Green I, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes), Fluorescein (only in Fluorescein mix)); Separate MgCl2; Separate ROX vial (only in kits indicated). Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles |
| Oversigt | ABsolute QPCR SYBR Green Fluorescein Mix |
| Mængde | 800 x 50µL rxns |
| Aktiveringstid | heated to 95°C for 15 minutes |
Køb af dette produkt inkluderer en immunitet mod sag i henhold til patenter specificeret i produktindlægget til kun at bruge det købte beløb til købers egen interne forskning. Ingen andre patentrettigheder overføres udtrykkeligt, implicit eller ved estoppel. Yderligere oplysninger om køb af licenser kan fås ved henvendelse til Licensdirektøren, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Californien 94404, USA .