Få mere at vide
ABsolute ABsolute™ qPCR Master Mix, SYBR Grøn-baseret detektion
Artikelnummer. 11892083
Skift visning
Oversigt:
ABsolute QPCR SYBR Grøn blanding
ABsolute QPCR SYBR Grøn Fluoresceinblanding
ABsolute qPCR SYBR Grøn lav ROX Blande
Mængde:
200 x 50µL rxns
800 x 50µL rxn
800 x 50µL rxns
Pakningsstørrelse:
1600 reaktioner
400 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Mængde Pakningsstørrelse
11892083 ABsolute qPCR SYBR Grøn lav ROX Blande 800 x 50µL rxn 1600 reaktioner
11832063 ABsolute QPCR SYBR Grøn Fluoresceinblanding 800 x 50µL rxns 1600 reaktioner
11837692 ABsolute QPCR SYBR Grøn blanding 200 x 50µL rxns 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11892083 Leverandør ABsolute Leverandørnr. AB1322B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Thermo Scientific™ ABsolute qPCR Master Mixes tilbyder følsomhed og reproducerbarhed til real-time PCR-applikationer.
Nyd følsomhed og reproducerbarhed i real-time PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ SYBR Grøn-baseret detektion qPCR-masterblandinger.
Højdepunkter
  • Høj følsomhed og specificitet - Masterblandingerne indeholder vores patenterede hotstart enzym Thermo-Start DNA polymerase
  • Optimeret buffer indeholdende SYBR Grøn I
  • Reproducerbarhed - Alle masterblandinger gennemgår omfattende kvalitetskontrol for at sikre ensartethed fra batch til batch
  • Bredt dynamisk område
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring ABsolute qPCR-buffer (Thermo-Start DNA-polymerase, dNTP'er, MgCl2, SYBR Grøn I, ROX™ passivt referencefarvestof (kun i ROX blandinger), Fluorescein (kun i Fluorescein-blanding)); Separat MgCl2; Adskille ROX hætteglas (kun i sæt angivet). -20 °C Undgå fryse/tø-cyklusser
Oversigt ABsolute qPCR SYBR Grøn lav ROX Blande
Mængde 800 x 50µL rxn
Aktiveringstid opvarmet til 95 °C i 15 minutter
Køb af dette produkt inkluderer en immunitet mod sag i henhold til patenter specificeret i produktindlægget til kun at bruge det købte beløb til købers egen interne forskning. Ingen andre patentrettigheder overføres udtrykkeligt, implicit eller ved estoppel. Yderligere oplysninger om køb af licenser kan fås ved henvendelse til Licensdirektøren, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Californien 94404, USA .