Få mere at vide
ABsolute™ qPCR Master Mix, SYBR Grøn-baseret detektion
Beskrivelse
Nyd følsomhed og reproducerbarhed i real-time PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ SYBR Grøn-baseret detektion qPCR-masterblandinger.
Maksimal specificitet —Kemisk modificeret Thermo-Start™Taq forbliver fuldstændig inaktiv, indtil den opvarmes til °95 C i 15 minutter, hvorved uspecifik amplifikation forhindres
Forbedret effektivitet —Brugen af dTTP i stedet for dUTP øger reaktionseffektiviteten med ca. 5 % og reducerer derfor reaktionstiden
Øget følsomhed —Kombinationen af Thermo-StartTaq og dTTP øger følsomheden og muliggør detektering af skabeloner med lavt antal kopier
Instrumentspecifik —Individuelt optimerede qPCR-blandinger designet til alle større qPCR / Real-Time PCR-instrumenter
Reproducerbare resultater —Alle blandinger gennemgår omfattende kvalitetskontroltest for at sikre batch-til-batch-konsistens
Simpel protokol —Master mix format reducerer protokol trin og minimerer risikoen for pipettering fejl og prøve kontaminering
Inkluderer:
ABsolute qPCR-buffer (Thermo-Start DNA-polymerase, dNTP'er, MgCl2 , SYBR Grøn I, ROX™ passivt referencefarvestof (kun i ROX blandinger), Fluorescein (kun i Fluorescein-blanding)); Separat MgCl2 ; Adskille ROX hætteglas (kun i sæt angivet)
Anbefalet til:
Ideel til QPCR-analyse i molekylærbiologiske applikationer, herunder genekspression og SNP-typning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | ABsolute qPCR-buffer (Thermo-Start DNA-polymerase, dNTP'er, MgCl2, SYBR Grøn I, ROX™ passivt referencefarvestof (kun i ROX blandinger), Fluorescein (kun i Fluorescein-blanding)); Separat MgCl2; Adskille ROX hætteglas (kun i sæt angivet). Opbevares ved -20 °C. Undgå fryse/tø-cyklusser |
| Oversigt | ABsolute QPCR SYBR Grøn kapillærblanding |
| Mængde | 2000 x 20µL rxn |
| Aktiveringstid | opvarmet til 95 °C i 15 minutter |
Køb af dette produkt inkluderer en immunitet mod sag i henhold til patenter specificeret i produktindlægget til kun at bruge det købte beløb til købers egen interne forskning. Ingen andre patentrettigheder overføres udtrykkeligt, implicit eller ved estoppel. Yderligere oplysninger om køb af licenser kan fås ved henvendelse til Licensdirektøren, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Californien 94404, USA .