Få mere at vide
Applied Biosystems™ Absolut Q™ MAP16 Plade Kit og Absolute Q™ Universal DNA dPCR Master Mix
Artikelnummer. 30245060 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30245060 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30245060 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A40001697
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eliminer behovet for at designe tilpassede analyser og vælg mellem over 20 millioner foruddesignede analyser. Inkluderer Absolute Q MAP16-pladesættet plus Absolute Q Universal DNA dPCR-mastermix, som er kompatibel med en lang række applikationer og vanskelige mål.
Absolute Q MAP16 Plate Kit og Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix er nøglekomponenter i QuantStudio Absolute Q Digital PCR System. Systemet er drevet af mikrofluidic array plate (MAP) teknologi, der muliggør ensartet og automatiseret adskillelse af prøven i 20.000 mikrokamre med brancheførende< 1 % variationskoefficient (CV ).
Absolute Q MAP16 pladesæt
Absolute Q MAP16 mikrosprøjtestøbte plader overvinder almindelige udfordringer med inkonsistens og høj dødvolumen. Denne nye tilgang giver mange fordele, herunder præcist mikrokammervolumen, ensartet prøvefordeling og mere end 98% af det indlæste volumen analyseret.
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix
Dette pakkeprodukt inkluderer også Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix, som er kompatibelt med en bred vifte af applikationer og over 20 millioner foruddesignede TaqMan Assays (ydelsesgaranteret* ), hvilket reducerer behovet for at designe tilpassede analyser. Forenkle din arbejdsgang ved at undgå analysedesign og minimere analyseoptimering; brug den samme analyse til både qPCR og digital PCR. Derudover, med 72 timers samlet-reaktion bordpladestabilitet, muliggør denne mastermix øget produktivitet gennem automatisering.
Absolute Q-systemets imponerende præcision og nøjagtighed hjælper med at give tillid til målinger på tværs af replikater og eksperimenter.
*Vi garanterer, at vores prædesignede TaqMan Assays vil gøre dig i stand til at indhente data, du kan stole på, eller vi erstatter dem uden omkostninger eller giver dig en kredit for analysens købspris. Vilkår og betingelser gælder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 12 MAP16-plader, pakninger, isolationsbuffer og 1 rør Absolute Q™ Universal DNA Digital PCR Master Mix (192 reaktioner)
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode Digital PCR
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Digital PCR (dPCR), DNA kvantificering, Genekspression, Genotypebestemmelse, Mikrobiel påvisning
Antal reaktioner 192 reaktioner
Må kun benyttes til forskning.