Få mere at vide
Applied Biosystems™ Absolut Q™ dPCR SARS-CoV-2 Spildevandsovervågningssæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems Absolute Q dPCR SARS-CoV-2 spildevandsovervågningskit muliggør hurtig, følsom, absolut kvantificering af SARS-CoV-2 fra isoleret spildevandsnukleinsyre ved hjælp af QuantStudio Absolute Q Digital PCR System.
Funktionerne i Absolute Q dPCR SARS-CoV-2 spildevandsovervågningssættet inkluderer:
•Brugervenlighed enkel —qPCR-lignende arbejdsgang med blot et par pipetteringstrin og minimal praktisk tid
•Hurtig absolut —kvantificering af mål af interesse på mindre end to timer, inklusive reaktionsforberedelse og dPCR-dataindsamling
•Konsistens drevet —af mikrofluidic array plate (MAP) teknologi og TaqMan kemi for enestående datakonsistens
Absolute Q SARS-CoV-2 spildevandsovervågningskit indeholder både en triplex digital PCR (dPCR)-analyse og Absolute Q 1-Step RT-dPCR Master Mix (Kat. Nr. A55146). Multiplex-analysen med høj opløsning retter sig mod to SARS-CoV-2 N-gen-regioner (nukleoplasmidprotein), fordi genet er det mere stabile og mindre modtageligt for mutationer. Analysen er designet af vores eksperter med erfaring i at reagere hurtigt på SARS-CoV-2-udbruddet, som hjalp med at sikre SARS-CoV-2-specificitet og fulgte CDC-vejledningen.
I overensstemmelse med CDC-retningslinjerne for SARS-CoV-2 spildevandsovervågning er et assay rettet mod peber mild mottle virus (PMMoV) også en del af enkeltrørs triplex-analysen for at muliggøre fækal normalisering. Analysen gør det muligt at detektere alle tre mål i en enkelt brønd. Med QuantStudio Absolut Q dPCR System, den røde kanal er fri til at muliggøre yderligere multipleksing med dit eget mål af interesse ved at kombinere assay-kittet med et passende farvestof-mærket assay.
Spildevandsovervågningssættet tilbyder nok multiplex assay og mastermix til 200 prøvereaktioner og er til brug med QuantStudio Absolut Q MAP16 plade.
Relaterede produkter
QuantStudio Absolute Q dPCR-system (kat.nr. A52864)
QuantStudio Absolute Q MAP16 pladesæt (kat. nr. A52865)
MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Kat. nr. A52606)
MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit med virusberigelse (kat.nr. A52610)
AcroMetrix SARS-CoV-2 kontrol, RUO (kat. nr. 954517)
AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA-kontrol, RUO (kat. nr. 954519)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Absolut Q 1-trins RT-dPCR Master Mix (4X) • Absolut Q spildevandsovervågningsanalyse (20X) Opbevar kl– 15 til– 25 °C. |
| Format | Rør |
| PCR metode | Digital PCR |
| Reaktionshastighed | <2 hr. |
| Teknik | Digital PCR |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ Absolut Q™ Digitalt PCR system |
| Etiket eller farvestof | FAM, VIC, ABY |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mål | SARS-CoV-2 Peber Mild Broget Virus (PMMoV) |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.