Få mere at vide
Applied Biosystems™ Absolut Q™ DNA Digital PCR Master Mix (5X)
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Applied Biosystems Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) er optimeret til brug med QuantStudio Absolute Q Digital PCR System og Applied Biosystems digitale PCR (dPCR) analyser i en enkel arbejdsgang med minimale behandlingstrin. 5X-formuleringen muliggør analyse af højere prøvevolumener og leverer nøjagtig kvantificering af DNA-mål uden brug af en standardkurve.
Funktionerne i Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix inkluderer:
• Hurtig tid til resultater giver —5 minutters hands-on tid og resulterer i∼ 90 minutter
•Enkel arbejdsgang —opsæt reaktionen som qPCR, indlæs og kør derefter pladen i et enkelt instrument
•Høj følsomhedsevne —til at detektere ned til 0,1 % mutant allelfrekvens
•Optimeret til multipleksing —detekterer op til fire mål i en enkelt reaktion
Enkel og effektiv arbejdsgang
Absolute Q-systemet forenkler hele dPCR-arbejdsgangen. Forbered dPCR-reaktionsblandingen, som du ville gøre for qPCR, pipetter reaktionsblandingen og isoleringsbufferen ind i mikrofluidic array-pladen (MAP), og anbring pladen i QuantStudio Absolute Q Digital PCR System. Kompartmentalisering, termisk cykling og dataindsamling af op til fire mål forekommer i et enkelt instrument.
Høj følsomhed
Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) muliggør analyse af> 95 % af den belastede reaktion og genererer konsekvent> 20.000 mikroreaktioner, hvilket maksimerer følsomheden. Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) kan detektere ned til 0,1 % mutant allelfrekvens, når den parres med Absolute Q flydende biopsi dPCR-assays.
Maksimal specificitet og nøjagtighed
Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) er formuleret med ROX farvestof til nøjagtig mikrokammeranalyse og med hot-start Taq DNA-polymerase og dUTP/UDG for at levere høj specificitet og overførselskontamineringskontrol.
DNA-methyleringsanalyse Til
DNA-methyleringsanalyse skal du bruge Absolute Q 1-trins RT-dPCR Master Mix, 4X (kat.nr. A55146), som ikke indeholder UNG.
Relaterede produkter Absolute
Q Liquid Biopsi dPCR assays Absolute
Q Viral Titer dPCR assays
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| PCR metode | Digital PCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio Absolute Q Digital PCR System |
| Produktlinje | Absolut Q |
| Produkttype | Digital PCR Master Mix |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Vis mere |