Få mere at vide
Applied Biosystems™ Absolut Q™ 1-trins RT-dPCR Master Mix (4X)
Artikelnummer. 17846511 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
200 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17846511 200 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17846511 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A55146
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Applied Biosystems Absolute Q 1-trins RT-dPCR Master Mix (4X) er optimeret til brug med QuantStudio Absolute Q Digital PCR-systemet i en simpel arbejdsgang med minimale processeringstrin.
  • Optimeret til brug med QuantStudio Absolute Q Digital PCR-systemet i en simpel arbejdsgang med minimale behandlingstrin
  • 4X-formuleringen muliggør analyse af større prøvemængder og leverer nøjagtig kvantificering af RNA-mål uden brug af standardkurve
  • Opsæt reaktionen som 1-Step RT-qPCR, og indlæs og kør pladen i ét enkelt instrument
  • Kræver kun 5 minutters hands-on og RT-dPCR køretid på ∼65 minutter
  • Evne til at detektere mindre end 1 kopi/μl af et specifikt mål inden for en 4-plex reaktion
  • Detekter op til fire mål i en enkelt reaktion
  • Meget reproducerbare resultater mellem tekniske replikater genererer >konsekvent 20.000 analyserbare mikrokamre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode Digital PCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed <2 hr.
Teknik Digital PCR
Mængde 200 reaktioner
Kompatibilitet Absolute Q Digital PCR-system
Hot Start Hot Start Taq Polymerase
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype RNA
Volumen 450 μl