Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR Mix, med separat ROX hætteglas
Beskrivelse
Thermo Scientific™ ABsolute Blå qPCR-blandinger indeholder et inert blåt farvestof, der markant forbedrer kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket muliggør hurtig og nem verifikation af, at masterblandingen er blevet dispenseret.
- Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
- Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
- Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
- Tilpasningsbar - fås med forskellige ROX passive referencefarvestofkoncentrationer
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 x 5 ml ABsolute Blå QPCR-mix (2X) • 100μ L MgCl2 (1M) • 25μ L ROX Referencefarvestof (1 mM) Opbevares ved -20 °C |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon |
| Produktlinje | ABsolute Blå |
| Vis mere |