Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR Mix, med separat ROX hætteglas
Artikelnummer. 10657123
Skift visning
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
400 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10657123 1600 reaktioner Hver
11832153 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657123 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB4136B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
ABsolute Blå qPCR-blandinger bruger Thermo-Start Taq hot start enzym for øget følsomhed.
Thermo Scientific™ ABsolute Blå qPCR-blandinger indeholder et inert blåt farvestof, der markant forbedrer kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket muliggør hurtig og nem verifikation af, at masterblandingen er blevet dispenseret.
  • Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
  • Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
  • Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
  • Tilpasningsbar - fås med forskellige ROX passive referencefarvestofkoncentrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 16 x 1,25 ml ABsolute Blå QPCR-mix (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
• 25μ L ROX Referencefarvestof (1 mM)
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttype qPCR-blanding
Tilstrækkelig til 1600 reaktioner
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 1600 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 20 mL