Få mere at vide
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR Mix, lav ROX
Artikelnummer. 11822173
Skift visning
Antal reaktioner:
1.600 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
400 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11822173 1.600 reaktioner Hver
11832173 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11822173 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB4318B
 Begrænset vare
På lager
ABsolute Blå qPCR-blandinger er 2X-masterblandinger til probekemi. Der findes passende alternativer til alle gængse realtidsinstrumenter.
Thermo Scientific™ ABsolute Blå qPCR-blandinger indeholder et inert blåt farvestof, der markant forbedrer kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket muliggør hurtig og nem verifikation af, at masterblandingen er blevet dispenseret.
  • Høj ydeevne - ABsolute følsomhed, konsistens& bekvemmelighed
  • Forbedret kontrast og reducerede fejl - identificer nemt korrekt aliquoteret reaktionsblanding i alle plader og rør
  • Universal - kompatibel med alle større qPCR-platforme
  • Tilpasningsbar - fås med forskellige ROX passive referencefarvestofkoncentrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 16 x 1,25 ml ABsolute Blå qPCR Lav ROX Bland (2X)
Tilstrækkelig til 1600 x 25μ L reaktioner.
Opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 system, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttype qPCR-blanding
Mængde 1.600 reaktioner
Tilstrækkelig til 1600 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 1.600 reaktioner
Prøvetype DNA, dsDNA
Volumen 20 mL
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.