Få mere at vide
(+)-Abscisic Aldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Abscisic Aldehyde |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 248.1412 |
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.32 |
| InChI nøgle | RIKWDZWVHUIUAM-KICRZJJPSA-N |
| SMIL | C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C=O |
| IUPAC navn | (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienal |