Få mere at vide
(+)-Abscisinsyre, 98%
Artikelnummer. 16338297 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16338297 500 mg -
16328297 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16338297 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1517.65 DKK / 500mg
    Spare 287.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 21293-29-8 | C15H20O4 | 264,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21293-29-8
Molekylær formel C15H20O4
Molekylvægt (g/mol) 264.32
MDL nummer MFCD00066545,MFCD00066545,MFCD00075619
InChI nøgle JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
IUPAC navn (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-diensyre
SMIL C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Abscisic acid
Smeltepunkt 160,0 °C til 163,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 500 mg
Merck Index 15, 12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i vandig NaHCO3, kloroform, acetone, ethylacetat, ether og ethanol; let opløselig i benzen; tungtopløselig i petroleumsether
Formel vægt 264.32