Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Abscisic acid |
| Smeltepunkt | 160,0 °C til 163,0 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 mg |
| Merck Index | 15, 12 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i vandig NaHCO3, kloroform, acetone, ethylacetat, ether og ethanol; let opløselig i benzen; tungtopløselig i petroleumsether |
| Formel vægt | 264.32 |
Sikkerhed og håndtering
- (+)-Abscisic acid
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: (+)-Abscisic acid