Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Orange |
| Holder | Rør (30 x 15 ml, 20 x 50 ml) |
| Materiale | ABS |
| Stillinger | 50 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (udstyr) | 15 og 50 ml koniske rør |
| Mængde | 1 hver |
| Vis mere |