Få mere at vide
Fisherbrand™ Clamp-ette™ Pipetteholder, tre pipette
Artikelnummer. 11821582 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11821582 Blå Hver
1 options
Artikelnummer. 11821582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 DKK
    196.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.07 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Fastgøres til bordplader, bænke og hylder med et twist. De Clamp-ette™ Pipetteholder er en polypropylenklemme til mikropipetter.
  • Kemikaliebestandig polypropylen
  • Passer til de fleste større pipettemærker
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Blå
Holder Pipetter
Materiale Polypropylen
Stillinger 3
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 157 x 120 x 95 mm
Længde (metrisk) 15.7 cm
Længde (engelsk) 6,2 tommer.
Bredde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (engelsk) 3,7 tommer
Produkttype Pipetteholder
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 9.5 cm
Bredde (metrisk) 12 cm