Få mere at vide
Testo™ 635-2 temperatur- og fugtmåler
I stand til at måle fugt og temperatur i forskellige typer materialer, overflader og miljøer. Testo™ 635-2 temperatur- og fugtmåler fungerer med en lang række valgfrie sensorer.
Brand:  Testo™ 0563 6352
6293.18 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 10047792
  • 11800.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Valgfri sensorer til fugt / temperatur / trykdugpunkt / absolut trykmålinger
  • 2 plug-in og 3 trådløse sensorer
  • Super-størrelse hukommelse til op til 10.000 aflæsninger
  • USB kabel
  • PC-software til logning og arkivering af måledata
Tekniske data
Tekniske data
0 til 100 %
NTC:± 0,2 °C (− 25 - 74,9 °C), K TC:± 0,3 °C (− 60-60 °C)
ABS, TPE, Metal
220 x 74 x 46 mm
0.1%rH
-40 °C, -150 °C (NTC), -200 °C til +1370 °C (K TC)
0,1 °C
428 g
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Testo™ 635-2 temperatur- og fugtmåler > Temperaturområde: NTC: -40 - 150 °C, K TC -200 - 1370 °C