Få mere at vide
Testo™ ABS lydniveau måleinstrument
Artikelnummer. 10358303
Skift visning
Længde (metrisk):
255 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10358303 255 mm
1 options
Artikelnummer. 10358303 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0563 8155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3949.48 DKK
    2902.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 1046.55 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tekniske data
Batteritype 9 V blokbatteri, 6F22
Dimensioner 255 x 55 x 43 mm
Til brug med (applikation) Bestem støjniveauet hurtigt, nemt og pålideligt i det daglige arbejde
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 43 mm
Inkluderer Justeringsskruetrækker, integreret stativ knogleskrue (0,25 tommer)
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 255 mm
Måleområde 32 til 130 dB
Hukommelse Min./maks. hukommelse
Opløsning 0.1 dB
Svartid 5 sek.
Vægt (engelsk) 7 oz.
Vægt (metrisk) 195 g
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 55 mm