Få mere at vide
Multiroir Controlec™ ABS opbevaringsenhed med aftagelige og vipbare skuffer
Beskrivelse
- Meget modstandsdygtigt ABS-materiale
- Enhedsfarve beige
- Skuffefarve: gennemsigtig
- Åbning foran ved 45°
- Vippebakke med frontåbning muliggør nem og hurtig håndtering af opbevarede produkter.
- Fem stødsikre ABS-skuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Beige, gennemsigtig |
| Materiale | ABS |
| Form | Rektangulær |
| Inkluderer | (5) Skuffe |
| Produkttype | Stativ |
| Dimensioner (L x B x H) | 600 x 133 x 164 mm |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Højde (metrisk) | 164 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 105/146 mm |